Läs mer
Isradipin, TRC
Produktkod. 30134705
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134705 5 mg
30007714 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI9250005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75695-93-1
Molekylformel C19 H21 N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 371.39
Synonym Isradipine, Methyl 1-methylethyl (4RS)-4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
IUPAC-namn 3-O-metyl 5-O-propan-2-yl 4-(2,1,3-benoxadiazol-4-yl)-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OC(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isradipine
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
Formel vikt 371.1481