Läs mer
ISRIB, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ISRIB |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24Cl2N2O4/c23-15-1-9-19(10-2-15)29-13-21(27)25-17-5-7-18(8-6-17)26-22(28)14-30-20-11-3-16(24)4-12-20/h1-4,9-12,17-18H,5-8,13-14H2,(H,25,27)(H,26,28) |
| Formel vikt | 450.1113 |
| Procent renhet | >95% |