Läs mer
Istaroxime hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Istaroxime hydrochloride is a Na+/K+-ATPase inhibitor (IC50=0.11 μM) and a sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2 (SERCA 2) activator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Istaroxime hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 374559-48-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H33ClN2O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | PST2744 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 45 mg/mL (113.36 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (62.98 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |