Läs mer
Tocris Bioscience™ Istradefylline
Beskrivning
Potent and selective adenosine A2A receptor antagonist (Ki values are 2.2 and 150 nM for A2A and A1 receptors respectively). Anticataleptic and antiparkinson agent; reverses drug-induced motor dysfunction in animal models.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Istradefylline |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 384.43 |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | White |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.44 |