Läs mer
Istradefylline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Istradefylline |
| CAS | 155270-99-8 |
| Molekylformel | C20 H24 N4 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1H-Purine-2,6-dione, 8-[(1E)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethenyl]-1,3-diethyl-3,7-dihydro-7-methyl-, 1H-Purine-2,6-dione, 8-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethenyl]-1,3-diethyl-3,7-dihydro-7-methyl-, (E)-, 8-[(1E)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethenyl]-1,3-diethyl-3,7-dihydro-7-methyl-1H-purine-2,6-dione, Istradefylline, KW 6002, Nourianz |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N4O4/c1-6-23-18-17(19(25)24(7-2)20(23)26)22(3)16(21-18)11-9-13-8-10-14(27-4)15(12-13)28-5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/b11-9+ |
| LEDER | CCN1C(=O)N(CC)c2nc(\C=C\c3ccc(OC)c(OC)c3)n(C)c2C1=O |
| IUPAC-namn | 8-[(E)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethenyl]-1,3-diethyl-7-methylpurine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.43 |
| Formel vikt | 384.1798 |