Läs mer
IT1t dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16492736
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492736 25 mg
16454616 100 mg
16443378 10 mg
16429906 50 mg
16406107 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16492736 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101458A
MedChemExpress IT1t dihydrochloride is a potent CXCR4 antagonist; inhibits CXCL12/CXCR4 interaction with an IC50 of 2.1 nM.
IT1t dihydrochloride is a potent CXCR4 antagonist
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IT1t dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1092776-63-0
Färg White
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H36Cl2N4S2
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (104.26 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (62.56 mM)
LEDER CC1(C)CN2C(CS/C(NC3CCCCC3)=N\C4CCCCC4)=CSC2=N1.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 479.57
Formel vikt 479.57
Procent renhet 99.89%