Läs mer
Itacitinib, MedChemExpress
Beskrivning
Itacitinib (INCB039110) is an orally active and selective inhibitor of JAK1 with an IC50 of 2 nM for human JAK1. Itacitinib shows >20-fold selectivity for JAK1 over JAK2 and >100-fold over JAK3 and TYK2
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Itacitinib |
| CAS | 1334298-90-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H23F4N9O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | INCB039110 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (54.20 mM) |
| LEDER | N#CCC1(N2N=CC(C3=C4C(NC=C4)=NC=N3)=C2)CN(C5CCN(C(C6=C(F)C(C(F)(F)F)=NC=C6)=O)CC5)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 553.51 |
| Visa mer |