Läs mer
Itakonsyra, 99 %
Beskrivning
Itakonsyra används vid framställning av akrylnitril-butadien-styren och akrylatlatex. Det används också för att framställa poly-itakonsyra, hartsbiobränslekomponenter och jonomercement. Den finner tillämpning inom textil-, kemi- och läkemedelsindustrin. Det används också som tillsats i fibrer och jonbytarhartser för att öka nötning, vattentäthet, fysisk motståndskraft, dörande affinitet och bättre varaktighet. Vidare fungerar den som en sammonomer som används vid framställning av akrylfibrer och gummin, förstärkt glasfiber, konstgjorda diamanter och linser. Utöver detta fungerar det som bindemedel och limningsmedel i icke-vävande fibrer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Itakonsyra används vid framställning av akrylnitril-butadien-styren och akrylatlatex. Det används också för att framställa poly-itakonsyra, hartsbiobränslekomponenter och jonomercement. Den finner tillämpning inom textil-, kemi- och läkemedelsindustrin. Det används också som tillsats i fibrer och jonbytarhartser för att öka nötning, vattentäthet, fysisk motståndskraft, dörande affinitet och bättre varaktighet. Vidare fungerar den som en sammonomer som används vid framställning av akrylfibrer och gummin, förstärkt glasfiber, konstgjorda diamanter och linser. Utöver detta fungerar det som bindemedel och limningsmedel i icke-vävande fibrer.
Löslighet
Löslig i vatten, aceton, metanol, hexan och etanol. Något löslig i bensen, kloroform, koldisulfid och petroleumeter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fuktkänslig. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Itaconic acid |
| Smältpunkt | 165 °C till 169 °C |
| Densitet | 1.63 |
| Kokpunkt | 268 °C |
| Kvantitet | 1000 g |
| Beilstein | 1759501 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,5242 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, aceton, metanol, hexan och etanol. Lätt löslig i bensen, kloroform, koldisulfid och petroleumeter. |
| Formel vikt | 130.1 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Itaconic acid
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Itaconic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.