Läs mer
Itakonsyra, 99 %
Produktkod. 11453027
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453027 250 g 250g
11443027 1000 g 1000g
11463027 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15566.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-65-4 | C5H6O4 | 130,099 g/mol
Itakonsyra används vid framställning av akrylnitril-butadien-styren och akrylatlatex. Det används också för att framställa poly-itakonsyra, hartsbiobränslekomponenter och jonomercement. Den finner tillämpning inom textil-, kemi- och läkemedelsindustrin. Det används också som tillsats i fibrer och jonbytarhartser för att öka nötning, vattentäthet, fysisk motståndskraft, dörande affinitet och bättre varaktighet. Vidare fungerar den som en sammonomer som används vid framställning av akrylfibrer och gummin, förstärkt glasfiber, konstgjorda diamanter och linser. Utöver detta fungerar det som bindemedel och limningsmedel i icke-vävande fibrer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Itakonsyra används vid framställning av akrylnitril-butadien-styren och akrylatlatex. Det används också för att framställa poly-itakonsyra, hartsbiobränslekomponenter och jonomercement. Den finner tillämpning inom textil-, kemi- och läkemedelsindustrin. Det används också som tillsats i fibrer och jonbytarhartser för att öka nötning, vattentäthet, fysisk motståndskraft, dörande affinitet och bättre varaktighet. Vidare fungerar den som en sammonomer som används vid framställning av akrylfibrer och gummin, förstärkt glasfiber, konstgjorda diamanter och linser. Utöver detta fungerar det som bindemedel och limningsmedel i icke-vävande fibrer.
Löslighet
Löslig i vatten, aceton, metanol, hexan och etanol. Något löslig i bensen, kloroform, koldisulfid och petroleumeter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fuktkänslig. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-65-4
Molekylformel C5H6O4
Molekylvikt (g/mol) 130.099
MDL-nummer MFCD00004260
InChI-nyckel LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym itaconic acid, 2-methylenesuccinic acid, methylenesuccinic acid, methylenebutanedioic acid, propylenedicarboxylic acid, itaconate, 2-propene-1,2-dicarboxylic acid, butanedioic acid, methylene, succinic acid, methylene, 2-methylenebutanedioic acid
PubChem CID 811
ChEBI CHEBI:30838
IUPAC-namn 2-metylidenbutandisyra
LEDER C=C(CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Itaconic acid
Smältpunkt 165 °C till 169 °C
Densitet 1.63
Kokpunkt 268 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 1759501
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,5242
Löslighetsinformation Löslig i vatten, aceton, metanol, hexan och etanol. Lätt löslig i bensen, kloroform, koldisulfid och petroleumeter.
Formel vikt 130.1
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Itaconic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Itaconic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.