Läs mer
Itaconinsyra, 99+%
Produktkod. 11945031 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11945031 5 kg Plastflaska 5kg
10457700 250 g Plastflaska 250g
10549040 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11945031 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122810051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2125.00 SEK
    1868.65 SEK / 5kg
    Save 256.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 97-65-4 | C5H6O4 | 130,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-65-4
Molekylformel C5H6O4
Molekylvikt (g/mol) 130.1
InChI-nyckel LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym itaconic acid, 2-methylenesuccinic acid, methylenesuccinic acid, methylenebutanedioic acid, propylenedicarboxylic acid, itaconate, 2-propene-1,2-dicarboxylic acid, butanedioic acid, methylene, succinic acid, methylene, 2-methylenebutanedioic acid
PubChem CID 811
ChEBI CHEBI:30838
IUPAC-namn 2-metylidenbutandisyra
LEDER C=C(CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Itaconic acid
Smältpunkt 165,0 °C till 168,0 °C
Färg Vit till Beige
Densitet 1.5700g/mL, 1.57
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HO2CCH2C(=CH2)CO2H
Kvantitet 5 kg
Beilstein 02,76
Merck Index 15,529
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 95 g/L (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och aceton, lätt lösliga i de flesta andra vanliga organiska lösningsmedel
Formel vikt 130.1
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Itaconic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Itaconic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.