Läs mer
Itakonsyra, TRC
Produktkod. 30406103
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30406103 100 g
1 options
Produktkod. 30406103 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI931000100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Itaconic Acid
CAS 97-65-4
Molekylformel C5H6O4
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Methylenebutanedioic Acid, Methylenesuccinic Acid, 2-Methylenebutanedioic Acid, 2-Methylenesuccinic Acid, 2-Propene-1,2-dicarboxylic Acid, 4-Hydroxy-2-methylene-4-oxobutanoic Acid, Methylenebutanedioic Acid, NSC 3357, Propylenedicarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
LEDER OC(=O)CC(=C)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 130.1
Formel vikt 130.0266