Läs mer
Itakonisk anhydrid, 97 %
Produktkod. 11450718
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450718 25 g 25g
11460718 100 g 100g
11470718 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25216.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.40 SEK
    553.65 SEK / 25g
    Save 129.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2170-03-8 | C5H4O3 | 112,08 g/mol
Itakonsyraanhydrid används vid immobilisering avβ -glukosidas. Den genomgår förestring för att erhålla lämpliga monomerer för emulsionspolymerisation av itakonater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Itakonsyraanhydrid används vid immobilisering avβ -glukosidas. Den genomgår förestring för att erhålla lämpliga monomerer för emulsionspolymerisation av itakonater.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med oxidationsmedel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2170-03-8
Molekylformel C5H4O3
Molekylvikt (g/mol) 112.08
MDL-nummer MFCD00005530
InChI-nyckel OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym itaconic anhydride, itaconic acid anhydride, 2-methylenesuccinic anhydride, methylenesuccinic anhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-methylene, itaconicanhydride, succinic anhydride, methylene, dihydro-3-methylene-2,5-furandione, 3-methylenedihydro-2,5-furandione, unii-y455ks1u7q
PubChem CID 75110
IUPAC-namn 3-metylidenoxolan-2,5-dion
LEDER C=C1CC(=O)OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Itaconic anhydride
Smältpunkt 68 °C till 72 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2212
Kokpunkt 114 °C till 115 °C (12 mmHg)
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 112.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.