Läs mer
Itaconic anhydride, 97%
Produktkod. 11470718
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470718 500 g 500g
11450718 25 g 25g
11460718 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25216.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2170-03-8 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
Itakonsyraanhydrid används vid immobilisering avβ -glukosidas. Den genomgår förestring för att erhålla lämpliga monomerer för emulsionspolymerisation av itakonater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Itakonsyraanhydrid används vid immobilisering avβ -glukosidas. Den genomgår förestring för att erhålla lämpliga monomerer för emulsionspolymerisation av itakonater.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med oxidationsmedel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2170-03-8
Molekylformel C5H4O3
Molekylvikt (g/mol) 112.08
MDL-nummer MFCD00005530
InChI-nyckel OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym itaconic anhydride, itaconic acid anhydride, 2-methylenesuccinic anhydride, methylenesuccinic anhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-methylene, itaconicanhydride, succinic anhydride, methylene, dihydro-3-methylene-2,5-furandione, 3-methylenedihydro-2,5-furandione, unii-y455ks1u7q
PubChem CID 75110
IUPAC-namn 3-metylidenoxolan-2,5-dion
LEDER C=C1CC(=O)OC1=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Itaconic anhydride
Smältpunkt 68°C to 72°C
Kvantitet 500 g
Beilstein 2212
Kokpunkt 114°C to 115°C (12 mmHg)
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 112.09
Procent renhet 97%
compliance-icons
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.