Läs mer
Itakonisk anhydrid, TRC
Produktkod. 30394501
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30394501 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30394501 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI9310052.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Itaconic Anhydride
CAS 2170-03-8
Molekylformel C5H4O3
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h1-2H2
LEDER C=C1CC(=O)OC1=O
IUPAC-namn 3-metylideneoxolan-2,5-dion
Molekylvikt (g/mol) 112.09
Formel vikt 112.016