Läs mer
Itanapraced, MedChemExpress
Beskrivning
Itanapraced (CHF5074) is a novel γ-secretase modulator, reduces Aβ42 and Aβ40 secretion, with an IC50 of 3.6 and 18.4 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Itanapraced |
| CAS | 749269-83-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H11Cl2FO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | CHF5074 CSP-1103 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (307.54 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC(C1(CC1)C(C=C2)=CC(F)=C2C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.16 |
| Visa mer |