missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ITD-1, MedChemExpress

Produktkod. 16428017
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16428017

Brand: Medchem Express HY12704

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress ITD-1 is the first selective TGFβ receptor inhibitor with an IC50 of 460 nM.

ITD-1 is the first selective TGFβ receptor inhibitor with an IC50 of 460 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ITD-1
CAS 1099644-42-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H29NO3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 28 mg/mL (67.39 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=C(C)NC2=C(C(CC(C)(C)C2)=O)C1C3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3)OCC
Molekylvikt (g/mol) 415.52
Formel vikt 415.52
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.