Läs mer
ITD-1, MedChemExpress
Produktkod. 16475298
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475298 10 mg -
16435956 100 mg 100mg
16431507 50 mg 50mg
16428017 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16475298 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12704
MedChemExpress ITD-1 is the first selective TGFβ receptor inhibitor with an IC50 of 460 nM.
ITD-1 is the first selective TGFβ receptor inhibitor with an IC50 of 460 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ITD-1
CAS 1099644-42-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H29NO3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 28 mg/mL (67.39 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=C(C)NC2=C(C(CC(C)(C)C2)=O)C1C3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3)OCC
Molekylvikt (g/mol) 415.52
Formel vikt 415.52
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation