Läs mer
ITD-1, MedChemExpress
Produktkod. p-200101893
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. 16428017
Brand: Medchem Express HY12704
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ITD-1 is the first selective TGFβ receptor inhibitor with an IC50 of 460 nM.
ITD-1 is the first selective TGFβ receptor inhibitor with an IC50 of 460 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ITD-1
CAS 1099644-42-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H29NO3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 28 mg/mL (67.39 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=C(C)NC2=C(C(CC(C)(C)C2)=O)C1C3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3)OCC
Molekylvikt (g/mol) 415.52
Formel vikt 415.52
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.