Läs mer
ITE, MedChemExpress
Beskrivning
ITE is a potent endogenous agonist of aryl hydrocarbon receptor (AhR), binding directly to AHR, with a Ki of 3 nM. ITE also has immunosuppressive activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ITE |
| CAS | 448906-42-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H10N2O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 41 mg/mL (143.20 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CSC(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)=O)=N1)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.31 |
| Formel vikt | 286.31 |
| Visa mer |