missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ITIC-F, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 17196564
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17196564 500 mg
17176564 100 mg
17186564 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17196564 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66664.ME
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2097998-59-7
Molekylformel C94H78F4N4O2S4
Molekylvikt (g/mol) 1499.92
InChI-nyckel JOZQXSUYCMNTCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,9-bis(2-methylene-((3-(1,1-dicyanomethylene)-6,7-difluoro)-indanone))-5,5,11,11-tetrakis(4-hexylphenyl)-dithieno[2,3-d:2’,3’-d’]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b’]dithiophene
IUPAC-namn 2-{2-[(20-{[1-(dicyanometyliden)-5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-lH-inden-2-yliden]metyl}-12,12,24,24-tetrakis(4-hexylfenyl)-5,9,17,21-tetrathi.10-tetrati,10,21-tetrathi. ³,0⁴,¹¹,0⁶,¹⁰,0¹⁶,²³,0¹⁸,²²]tetracosa-1(15),2,4(11),6(10),7,13,16(23),18(22),19-nonae n-8-yl)metyliden]-5,6-difluor-3-oxo-2,3-dihydro-lH-inden-1-yliden}propandinitril
LEDER CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=CC3=C(C=C2C2=C1C1=C(S2)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC(F)=C(F)C=C2C1=C(C#N)C#N)C(C1=C3SC2=C1SC(C=C1C(=O)C3=CC(F)=C(F)C=C3C1=C(C#N)C#N)=C2)(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ITIC-F
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 1499.88
Fysisk form Fast

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.