Läs mer
ITIC-M, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 17176524
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17176524 500 mg 500mg
17156524 100 mg -
17166524 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17176524 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66035.ME
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2047352-80-5
Molekylformel C96H86N4O2S4
Molekylvikt (g/mol) 1456.01
InChI-nyckel POPQTDZOTZRWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,9-bis(2-methylene-((3-(1,1-dicyanomethylene)-6/7-methyl)-indanone))-5,5,11,11-tetrakis(4-hexylphenyl)-dithieno[2,3-d:2’,3’-d’]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b’]dithiophene
IUPAC-namn 2-{2-[(20-{[3-(dicyanometyliden)-5-metyl-l-oxo-2,3-dihydro-lH-inden-2-yliden]metyl}-12,12,24,24-tetrakis(4-hexylfenyl)-5,9,17,21-tetrathiaheptacyklo.¹ ³,0⁴,¹¹,0⁶,¹⁰,0¹⁶,²³,0¹⁸,²²]tetracosa-1(15),2,4(11),6(10),7,13,16(23),18(22),19-non aen-8-yl)metyliden]-6-metyl-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-yliden}propandinitril
LEDER CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=CC3=C(C=C2C2=C1C1=C(S2)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=C(C=C(C)C=C2)C1=C(C#N)C#N)C(C1=C3SC2=C1SC(C=C1C(=O)C3=C(C=C(C)C=C3)C1=C(C#N)C#N)=C2)(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ITIC-M
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 1456.00
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.