Läs mer
ITIC, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 17196554
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17196554 250 mg
17186554 100 mg
17106564 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17196554 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66574.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1664293-06-4 | C94H82N4O2S4 | 1427.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1664293-06-4
Molekylformel C94H82N4O2S4
Molekylvikt (g/mol) 1427.96
InChI-nyckel HQOWCDPFDSRYRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,9-bis(2-methylene-(3-(1,1-dicyanomethylene)-indanone))-5,5,11,11-tetrakis(4-hexylphenyl)-dithieno[2,3-d:2’,3’-d’]-s-indaceno[1,2-i:5,6-b’]dithiophene
IUPAC-namn 2-{2-[(20-{[1-(dicyanometyliden)-3-oxo-2,3-dihydro-lH-inden-2-yliden]metyl}-12,12,24,24-tetrakis(4-hexylfenyl)-5,9,17,21-tetratiaheptacyklo.13. ³,0⁴,¹¹,0⁶,¹⁰,0¹⁶,²³,0¹⁸,²²]tetracosa-1(15),2,4(11),6(10),7,13,16(23),18(22),19 -nonaen-8-yl)metyliden]-3-oxo-2,3-dihydro-lH-inden-1-yliden}propandinitril
LEDER CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=CC3=C(C=C2C2=C1C1=C(S2)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=C(C#N)C#N)C(C1=C3SC2=C1SC(C=C1C(=O)C3=CC=CC=C3C1=C(C#N)C#N)=C2)(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ITIC
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 1427.94
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.