Läs mer
Itopridhydroklorid, TRC
Produktkod. 30010415
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010415 50 mg
17944085 10 mg
17922865 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI93150050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122892-31-3
Molekylformel C20 H26 N2 O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 394.89
Synonym N-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4-dimethoxybenzamide Hydrochloride (1:1), Benzamide, N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4-dimethoxy-, monohydrochloride (9CI), Ganaton, HSR 803, Itopride hydrochloride
IUPAC-namn N-[[4-[2-(dimetylamino)etoxi]fenyl]metyl]-3,4-dimetoxibensamid; hydroklorid
LEDER Cl.COc1ccc(cc1OC)C(=O)NCc2ccc(OCCN(C)C)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Itopride Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H26N2O4.ClH/c1-22(2)11-12-26-17-8-5-15(6-9-17)14-21-20(23)16-7-10-18(24-3)19(13-16)25-4;/h5-10,13H,11-12,14H2,1-4H3,(H,21,23);1H
Formel vikt 394.1659
Procent renhet >95%