Läs mer
ITPK1 Antibody (OTI1F5), PerCP, Novus Biologicals™
Produktkod. 30026270 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
30026270 0.1 mL
1 options
Produktkod. 30026270 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP271052PCP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
ITPK1 Monoclonal antibody specifically detects ITPK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ITPK1
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1F5
Konjugera PerCP
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry
Formulering PBS
Gene Alias EC 2.7.1.134, EC 2.7.1.159, inositol 13,4-triphosphate 5/6 kinase, inositol 13,4-trisphosphate 5/6 kinase, Inositol 13,4-trisphosphate 5/6-kinase, inositol-tetrakisphosphate 1-kinase, Inositol-triphosphate 5/6-kinase, Ins(13,4)P(3) 5/6-kinase, ITRPK1
Värd art Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 309-391 of human ITPK1(NP_001136065) produced in E.coli.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3705
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1