Läs mer
Itrakonazol 2,0 mg/ml i dimetylsulfoxid, LoGiCal
Produktkod. 30457893
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457893 1 ml
1 options
Produktkod. 30457893 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0258.0036
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Itrakonazol 2,0 mg/ml i dimetylsulfoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Itraconazole
CAS 84625-61-6
Analyt- eller komponentnamn Itraconazole
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C35 H38 Cl2 N8 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Itraconazole, 3 H-1,2,4-Triazol-3-one, 4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-, rel-, cis-Itraconazole, 4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-, rel-, Candistat, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one
InChI formel InChI=1 S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31 H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m0/s1
LEDER CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@H]5 CO[C@@](Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4
IUPAC-namn 2-butan-2-yl-4-[4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-diklorfenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolan-4-yl]metoxy]fenyl]piperazin-1-yl]fenyl]-1,2,4-triazol-3-one
Lösningsmedel eller matris Dimetylsulfoxid
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 705.63
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 704,2393 g/mol