Läs mer
Itrakonazol, 98 %
Produktkod. 15497729
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497729 5 g 5g
15407739 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497729 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66390.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 84625-61-6 | C35H38Cl2N8O4 | 705,64 g/mol
Itrakonazol är ett triazolantifungikt. Det används för att hämma cytokrom P-450-beroende enzymer och ergosterolsyntes. Det har använts mot histoplasmos, blastomykos, kryptokokal meningit och aspergillos. Dess olika formuleringar används för att studera Candida-stammar vid invasiva musinfektioner. Det har använts för att studera proliferativa förändringar av frammagslemhinnan hos alloxaninducerade diabetiska råttor.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Itrakonazol är ett triazolantifungala medel. Det används för att hämma cytokrom P-450-beroende enzymer och syntes av ergosterol. Det har använts mot histoplasmos, blastomykos, kryptokokal meningit och aspergillos. Dess′olika formuleringar används för att studera Candida-stammar vid invasiva musinfektioner. Det har använts för att studera proliferativa förändringar av frammagslemhinnan hos alloxaninducerade diabetiska råttor.
Löslighet
Olöslig i vatten. Löslig i kloroform vid 50 mg/ml. Lätt löslig i etanol eller metanol
Anteckningar
Endast forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostik eller terapeutisk användning hos djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84625-61-6
Molekylformel C35H38Cl2N8O4
Molekylvikt (g/mol) 705.64
MDL-nummer MFCD00870168,MFCD00941396
InChI-nyckel VHVPQPYKVGDNFY-ZPGVKDDISA-N
Synonym Oriconazole; R51211
PubChem CID 45039617
IUPAC-namn 1-(butan-2-yl)-4-{4-[4-(4-{[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy}phenyl)piperazin-1-yl]phenyl}-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one
LEDER CCC(C)N1N=CN(C1=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(OC[C@H]2CO[C@@](CN3C=NC=N3)(O2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Itraconazole
Typ Itrakonazol
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 166 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Merck Index 14,5245
Löslighetsinformation Olöslig i vatten; Löslig i kloroform vid 50 mg/ml; Lätt löslig i etanol eller metanol
Formel vikt 705.63
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning