Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Itrakonazol, 99 %
Produktkod. 15289786 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15289786 25 g 25g
15279786 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15289786 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 452870250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Itrakonazol, eller vorikonazol, CAS # 84625-61-6, är en N-arylpiperazin som har svampdödande egenskaper. | CAS: 84625-61-6 | C35H38Cl2N8O4 | 705,64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Itrakonazol är en aromatisk eter som fungerar som en stark hämmare av P-glykoproteiner och CYP3A4
•Itrakonazol fungerar också som en igelkottssignalhämmare och P450-hämmare
Användningsområden
•Itrakonazol kan uppvisa svampdödande aktivitet mot organismer inklusive aspergillos, blastomykos, candidiasis, kromoblastomykos, koccidioidomykos, kryptokokos, histoplasmos och sporotrichos
•Itrakonazol kan användas för att experimentellt målinrikta leveransen av andra molekyler, såsom plasmider, till celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84625-61-6
Molekylformel C35H38Cl2N8O4
Molekylvikt (g/mol) 705.64
MDL-nummer MFCD00870168,MFCD00941396
InChI-nyckel VHVPQPYKVGDNFY-ZPGVKDDISA-N
Synonym itraconazole-d5, itraconazole, oriconazole-d5, triasporin-d5, sporamelt-d5, itrizole-d5, sporanox-d5, +/--4-4-4-4-2r,4s-2,4-dichlorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl-1-piperazinyl phenyl-2,4-dihydro-2-1-methylpropyl-d5-3h-1,2,4-triazol-3-one, 2h5-4-4-4-4-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl-2-2,4-dichlorophenyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl piperazin-1-yl phenyl-1-sec-butyl-1h-1,2,4-triazol-5 4h-one, 2-3,3,4,4,4-2 h? butan-2-yl-4-4-4-4-2r,4s-2-2,4-dichlorophenyl-2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl piperazin-1-yl phenyl-1,2,4-triazol-3-one
PubChem CID 45039617
IUPAC-namn 4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diklorfenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolan-4-yl]me toxi]fenyl]piperazin-1-yl]fenyl]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-yl)-1,2,4-triazol-3-on
LEDER CCC(C)N1N=CN(C1=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(OC[C@H]2CO[C@@](CN3C=NC=N3)(O2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Itraconazole
Smältpunkt 168,0 °C till 170,0 °C
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,5292
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: <1 mg/ml. Andra lösligheter: löslighet i etanol: <1 mg/ml, löslighet i dmso: 4 mg/ml
Formel vikt 705.64
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Itraconazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.