missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Itraconazole-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Itraconazole-d3 |
| CAS | 1217512-35-0 |
| Molekylformel | C35 2H3 H35 Cl2 N8 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Itraconazole-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m0/s1/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(CC)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@H]5CO[C@@](Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4 |
| IUPAC-namn | 4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-2-(1,1,1-trideuteriobutan-2-yl)-1,2,4-triazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 708.65 |
| Formel vikt | 707.2581 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?