missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Itraconazole Desethylene-seco-piperazine Di-N-formyl Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Itraconazole Desethylene-seco-Piperazine di-N-Formyl |
| CAS | 1199350-02-1 |
| Molekylformel | C35 H36 Cl2 N8 O6 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | rel-N-[2-[[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]formylamino]ethyl]-N-[4-[1,5-dihydro-1-(1-methylpropyl)-5-oxo-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36Cl2N8O6/c1-3-25(2)45-34(48)44(22-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41(23-46)14-15-42(24-47)28-9-11-30(12-10-28)49-17-31-18-50-35(51-31,19-43-21-38-20-39-43)32-13-4-26(36)16-33(32)37/h4-13,16,20-25,31H,3,14-15,17-19H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N(CCN(C=O)c3ccc(OC[C@H]4CO[C@@](Cn5cncn5)(O4)c6ccc(Cl)cc6Cl)cc3)C=O |
| IUPAC-namn | N-[4-(1-butan-2-yl-5-oxo-1,2,4-triazol-4-yl)phenyl]-N-[2-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]-N-formylanilino]ethyl]formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 735.62 |
| Formel vikt | 734.2135 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?