Läs mer
Itraconazol, TRC
Produktkod. 30041393
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041393 25 mg
30040453 50 mg
17952675 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041393 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI93750025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84625-61-6
Molekylformel C35 H38 Cl2 N8 O4
Molekylvikt (g/mol) 705.63
Synonym rel-4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one, Candistat, Canditral, Cladosal 100, Itrac, Itraconazole, Itralek, Itrizole, Oriconazole, Orungal, Orungamin, R 51211, SUBA Itraconazole, Sempera, Spherazole CR, Spherazole IR, Sporal, Sporamelt, Sporanox, Sporanox IV, Sporonox, Traconal, Triasporin, cis-Itraconazole
IUPAC-namn 2-butan-2-yl-4-[4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diklorfenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolan-4-yl]metoxi]fenyl]piperazin-1-yl]fenyl]-1,2,4-triazol-3-one
LEDER CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@H]5CO[C@@](Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Itraconazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m0/s1
Formel vikt 704.2393
Procent renhet >95%