Läs mer
R&D Systems™ ITS-Plus Media Supplement (100X)
Kvantitet:
5 mL
Beskrivning
Insulin-Transferrin-Selenium-Plus Media Supplement
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Supports cell proliferation under low serum conditions |
| Kvantitet | 5 mL |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |