Läs mer
ITSA-1, MedChemExpress
Beskrivning
ITSA-1 is an activator of histone deacetylase (HDAC), and counteract trichostatin A (TSA)-induced cell cycle arrest, histone acetylation, and transcriptional activation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ITSA-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 200626-61-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H7Cl2N3O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (109.54 mM) |
| LEDER | O=C(N1N=NC2=CC=CC=C21)C3=CC=C(Cl)C=C3Cl |
| Visa mer |