Läs mer
Texwipe™ Renrumsmattor
Produktkod. 11545315 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Mått (L x B):
18 x 46 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11545315 Blått 18 x 46 tum. Paket med 8
11555315 Vitt 18 x 46 tum. Paket med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11545315 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer AMA184681B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3150.00 SEK
    2416.65 SEK / Paket med 8
    Save 733.35 SEK
    23% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller antimikrobiellt medel för att förhindra bakterietillväxt
  • Självhäftande mattor och ramar för renrum och kritiska områden
  • Polyeten (mattor) och polystyren (ramar) konstruktion
  • Fångar och håller kvar partiklar från fot- och hjulburna föroreningar
  • Avtagbar, limbelagd polyetenskiva fångar partiklar och förhindrar överföring
  • Numrerade flikar för att förenkla inventering och utbyte
Specifikationer
Mått (L x B) 18 x 46 tum.
För användning med (applikation) Kontamineringskontroll
Kvantitet 30 ark/mat
Färg Blått
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 45.72 cm
Material Polyeten, polystyren
Typ Renrumsmatta
Bredd (engelska) 46 tum.
Bredd (metrisk) 1.17 m