Läs mer
Texwipe™ Renrumsmattor
Produktkod. p-4707172 Handla allt Texwipe Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Mått (L x B):
18 x 46 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. 11545315
Brand: Texwipe™ AMA184681B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller antimikrobiellt medel för att förhindra bakterietillväxt
  • Självhäftande mattor och ramar för renrum och kritiska områden
  • Polyeten (mattor) och polystyren (ramar) konstruktion
  • Fångar och håller kvar partiklar från fot- och hjulburna föroreningar
  • Avtagbar, limbelagd polyetenskiva fångar partiklar och förhindrar överföring
  • Numrerade flikar för att förenkla inventering och utbyte
Specifikationer
Mått (L x B) 18 x 46 tum.
För användning med (applikation) Kontamineringskontroll
Kvantitet 30 ark/mat
Färg Blått
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 45.72 cm
Material Polyeten, polystyren
Typ Renrumsmatta
Bredd (engelska) 46 tum.
Bredd (metrisk) 1.17 m