Specifikationer
| Längd (engelska) | 6,614 tum. |
| För användning med (applikation) | Skonsam plockning av envisa påklistrade föroreningar; Exakt applicering av lösningsmedel, lim och smörjmedel; Rengöring av spår, spår, spår och andra små utrymmen; Ta bort överflödigt lösningsmedel i trånga utrymmen; Trådmanipulation |
| Produkttyp | Svabb |
| Längd (engelska) Huvud | 0,610 tum. |
| Längd (metrisk) | 168,0 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 6.004 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 152.5 mm |
| Längd (metrisk) huvud | 15.5 mm |
| Bredd (engelska) Huvud | 0,031 tum. |
| Bredd (metriskt) huvud | 0.8 mm |
| Visa mer |