Läs mer
ITX3, MedChemExpress
Produktkod. 16489647
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489647 5 mg
16467108 10 mg
16453147 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16489647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16663
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ITX3 is a specific and nontoxic inhibitor of the TrioN (N-terminal GEF domain of the multidomain Trio protein) with IC50 of 76 uM; inhibits TrioN-stimulated RhoG exchange in vitro.
ITX3 is a specific and nontoxic inhibitor of the TrioN (N-terminal GEF domain of the multidomain Trio protein) with IC50 of 76 uM
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ITX3
CAS 347323-96-0
Färg Light Green
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H17N3OS
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 2 mg/mL (5.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER O=C(/C1=C\C2=C(C)N(C(C)=C2)C3=CC=CC=C3)N4C(S1)=NC5=CC=CC=C45
Molekylvikt (g/mol) 371.45
Formel vikt 371.45
Procent renhet 98.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid