Läs mer
ITX5061, MedChemExpress
Beskrivning
ITX5061 is a type II inhibitor of p38 MAPK and also an antagonist of scavenger receptor B1 (SR-B1).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ITX5061 |
| CAS | 1252679-52-9 |
| Färg | Light Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H38ClN3O7S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (134.32 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC(C(C)(C)C)=CC(NS(=O)(C)=O)=C1OC)C(C2=C3C=CC=CC3=C(OCCN4CCOCC4)C=C2)=O.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 620.16 |
| Formel vikt | 620.16 |
| Visa mer |