Läs mer
IU1-47, MedChemExpress
Beskrivning
IU1-47 is a potent and specific USP14 inhibitor with an IC50 of 0.6 μM. IU1-47 inhibits IsoT/USP5 with an IC50 of 20 μM. IU1-47 induces tau elimination in cultured neurons.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IU1-47 |
| CAS | 670270-31-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H23ClN2O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (50.39 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=CC(C(CN2CCCCC2)=O)=C(N1C3=CC=C(C=C3)Cl)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.85 |
| Formel vikt | 330.85 |
| Visa mer |