Läs mer
IUPAC pH-standarder, Hach Lange™
Produktkod. 10034192
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10034192 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10034192 Leverantör Hach Lange Leverantörsnummer S11M004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Med en koncentration på 7.000± 0,010 pH °vid 25 C och en hållbarhetstid på 48 månader från tillverkningsdatum, varje flaska (500 mL) levereras med ett COFRAC-verifieringscertifikat och Certificate of Conformity och spårbarhet upprättade enligt ISO31.
  • pH-standard, IUPAC, pH 7 000 vid 25° C, certifierad, 500 mL (radiometeranalys)
  • Hållbarhet 48 månader från tillverkningsdatum
  • Har en koncentration på 7 000± 0,010 pH vid 25 °C
  • Spårbar till IUPAC pH-skala och NIST
  • Total kontroll av spårbarhetskedjan och beräknade osäkerheter
  • Kompetensen och integriteten hos ett laboratorium som är internationellt erkänt för att vara ackrediterat för mätning av referensmaterial för pH och konduktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Odör Odorless
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
pH 7
Löslighet Soluble in water
Kvantitet 500 mL