Läs mer
IUPAC pH Standard pH 6,865, Hach Lange™
Produktkod. 10503923
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10503923 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10503923 Leverantör Hach Lange Leverantörsnummer S11M003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Med en noggrannhet på 10,012± 0,010 och ett pH på 6,865 är denna pH-standardbuffert spårbar till IUPAC pH-skala och NIST .
  • pH-standard, IUPAC, pH 10,012 vid 25° C, certifierad, 500 mL (radiometeranalys)
  • 10.012± 0,010 pH vid 25 °C koncentration
  • Spårbar till IUPAC pH-skala och NIST
  • Hållbarhet 48 månader från tillverkningsdatum
  • Varje flaska (500 mL) levereras med ett COFRAC-verifieringscertifikat och certifikat om överensstämmelse och spårbarhet upprättat enligt ISO31
  • Direkt spårbarhet till primära standarder och referensmetoden
  • Kompetensen och integriteten hos ett laboratorium som är internationellt erkänt för att vara ackrediterat för mätning av referensmaterial för pH och konduktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 6.865
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Spårbarhet till NIST Yes