Läs mer
IUPAC pH Standard pH 9,180, Hach Lange™
Produktkod. 10196062
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 10196062
Brand: Hach Lange S11M006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Med en koncentration på 9.180± 0,010 pH vid °25 C, denna standardbuffert, är spårbar till IUPAC pH-skala och NIST . Den har också en hållbarhet på 48 månader från tillverkningsdatum.
  • pH-standard, IUPAC, pH 9,180 vid 25° C, certifierad, 500 mL (radiometeranalys)
  • Varje flaska levereras med ett COFRAC-verifieringscertifikat och certifikat om överensstämmelse och spårbarhet upprättat enligt ISO31 500 mL
  • Har en koncentration på 9,180± 0,010 pH vid 25 °C
  • Spårbar till IUPAC pH-skala och NIST
  • Hållbarhet 48 månader från tillverkningsdatum
  • Kompetensen och integriteten hos ett laboratorium som är internationellt erkänt för att vara ackrediterat för mätning av referensmaterial för pH och konduktivitet
Specifikationer
pH 9.180
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Spårbarhet till NIST Yes