Läs mer
R&D Systems™ Ivabradine hydrochloride
Beskrivning
Ivabradine hydrochloride is a HCN channel blocker (IC50 is approximately 0.5 - 2.5 μM). Bradycardic agent that inhibits If pacemaker current in sinoatrial node cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one hydrochloride |
| CAS | 148849-67-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C27H36N2O5.HCl |
| Renhet | 98% |