Läs mer
Ivabradine metabolite N-Demethyl Ivabradine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16468057
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16468057 5 mg
1 options
Produktkod. 16468057 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12778
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress N-Demethyl Ivabradine Hcl is a metabolite of Ivabradine, which is a specific inhibitor of the funny channel.
N-Demethyl Ivabradine Hcl is a metabolite of Ivabradine, which is a specific inhibitor of the funny channel.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ivabradine metabolite N-Demethyl Ivabradine hydrochloride
CAS 1246638-08-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H35ClN2O5
Kvantitet 5 mg
Synonym N-Demethyl ivabradine hydrochloride
LEDER O=C1N(CCCNC[C@@H]2C(C=C(OC)C(OC)=C3)=C3C2)CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 491.02
Formel vikt 491.02
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation