Läs mer
Ivacaftor, MedChemExpress
Beskrivning
Ivacaftor (VX-770) is a potent and orally bioavailable CFTR potentiator, targeting G551D-CFTR and F508del-CFTR with EC50s of 100 nM and 25 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ivacaftor |
| CAS | 873054-44-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H28N2O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | VX-770 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (127.39 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)(C1=C(C=C(C(C(C)(C)C)=C1)O)NC(C2=CNC3=C(C2=O)C=CC=C3)=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.49 |
| Visa mer |