Läs mer
Ivacaftor, Mikromol™
Beskrivning
Ivacaftor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ivacaftor |
| CAS | 873054-44-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ivacaftor |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H28 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxamide, N-[2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-5-hydroxyphenyl]-1,4-dihydro-4-oxo-, N-[2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)-5-hydroxyphenyl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxamide, Ivacaftor, Kalydeco, N-(2,4-Di-tert-butyl-5-hydroxyphenyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide, N-[2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)-5-hydroxyphenyl]-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxamide, VX 770 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28N2O3/c1-23(2,3)16-11-17(24(4,5)6)20(27)12-19(16)26-22(29)15-13-25-18-10-8-7-9-14(18)21(15)28/h7-13,27H,1-6H3,(H,25,28)(H,26,29) |
| LEDER | CC(C)(C)c1cc(c(NC(=O)C2=CNc3ccccc3C2=O)cc1O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | N-(2,4-ditert-butyl-5-hydroxyphenyl)-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxamide |
| Visa mer |