Läs mer
Ivermektin,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11402651 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11402651 250 mg 250mg
11412651 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11402651 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219600983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 SEK
    537.47 SEK / 250mg
    Save 27.53 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Ivermektin är ett brett spektrum antiparasitiskt medel. Ivermektin är ett makrolidantibiotikum,& semisyntetiskt derivat av avermektin B1a och B1b
Kemiska identifierare
CAS 70288-86-7
Molekylformel C48H74O14
Molekylvikt (g/mol) 875.106
MDL-nummer MFCD00869511
InChI-nyckel AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
Synonym 22, 23-Dihydroavermectin B1, Hyvermectin
PubChem CID 122172888
LEDER CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ivermectin
Typ Ivermectin
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vit eller Vit/Gul
Kvantitet 250 mg
Analysprocentintervall ≥95 %
Formel vikt 875.1