Läs mer
Ivermectin
Produktkod. 15435079
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435079 1 g 1g
15445079 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62777.03
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 70288-86-7 | C48H74O14 | 875,106 g/mol
Det används som en positiv allosterisk modulator av den α7-neuronala nikotinacetylkolinreceptorn.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det används som en positiv allosterisk modulator av den α7-neuronala nikotinacetylkolinreceptorn.
Löslighet
Löslig i metyletylketon (50 mg/ml) och DMSO (50 mM).
Anteckningar
Förvara på sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70288-86-7
Molekylformel C48H74O14
Molekylvikt (g/mol) 875.106
MDL-nummer MFCD00869511
InChI-nyckel AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
Synonym ivermectin
PubChem CID 122172888
LEDER CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ivermectin
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,5248
Löslighetsinformation Löslig i metyletylketon (50 mg/ml) och DMSO (50 mM).
Formel vikt 875.11
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning