Läs mer
Ivermektin, TRC
Produktkod. 30003530
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003530 1 g
30040980 25 mg
18011250 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI9408001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70288-86-7
Molekylformel C48 H74 O14 . C47 H72 O14
Molekylvikt (g/mol) 1736.16
Synonym 22,23-Dihydroavermectin B1, Bagomectina, Bimectin, Bovinet, Cardomec, Cardotek 30, Cardotek Plus, Cevamec, Equimec, Equimec Paste, Equimectrin, Equirat Gold, Eqvalan, Heartgard, Heartgard 30, Hyvermectin, Ivectin, Ivermec, Iversalt, Ivertin, Ivomec, Ivomec Gold, Ivosint, Jetamec, L 640471, MK 933, Mectizan, Mukhnet I, Noramectin, Noromectin, Oramec, Oramectin, Pandex, Phoenectin, Solantra, Stromectol, Uvemec, Vermic, Vetmec, Virbamec LA, Zimecterin
IUPAC-namn Ivermectin
LEDER CC[C@H](C)[C@H]1O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2.CO[C@H]8C[C@H](O[C@H]9[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]9OC)O[C@H]%10[C@@H](C)\C=C\C=C\%11/CO[C@@H]%12[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]%13C[C@@H](C\C=C\%10/C)O[C@@]%14(CC[C@H](C)[C@H](O%14)C(C)C)C%13)[C@]%11%12O)C)O[C@@H](C)[C@@H]8O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ivermectin
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C48H74O14.C47H72O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38;1-24(2)41-27(5)16-17-46(61-41)22-33-19-32(60-46)15-14-26(4)42(25(3)12-11-13-31-23-54-44-39(48)28(6)18-34(45(50)57-33)47(31,44)51)58-38-21-36(53-10)43(30(8)56-38)59-37-20-35(52-9)40(49)29(7)55-37/h12-15,19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16-18,20-24H2,1-10H3;11-14,18,24-25,27,29-30,32-44,48-49,51H,15-17,19-23H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+;12-11+,26-14+,31-13+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+;25-,27-,29-,30-,32+,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41+,42-,43-,44+,46+,47+/m00/s1
Formel vikt 1735.0001