Läs mer
IWP-2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)-2-[(3,4,6,7-tetrahydro-4-oxo-3-phenylthieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio]acetamide |
| CAS | 686770-61-6 |
| Molekylformel | C22 H18 N4 O2 S3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | IWP-2 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N4O2S3/c1-13-7-8-15-17(11-13)31-21(23-15)25-18(27)12-30-22-24-16-9-10-29-19(16)20(28)26(22)14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,23,25,27) |
| LEDER | Cc1ccc2nc(NC(=O)CSC3=NC4=C(SCC4)C(=O)N3c5ccccc5)sc2c1 |
| IUPAC-namn | N-(6-metyl-1,3-benzotiazol-2-yl)-2-[(4-oxo-3-fenyl-6,7-dihydrotien[3,2-d]pyrimidin-2-yl)sulfanyl]acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.6 |
| Formel vikt | 466.0592 |