Läs mer
Tocris Bioscience™ IWP 4
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18732428
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18732428
Brand: Tocris Bioscience™ 5214/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling
IWP 4 is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling (IC50 = 25 nM). Has minimal effect on Notch and Hedgehog signaling pathways. Induces differentiation of cardiomyocytes from human ESCs and iPSCs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp IWP 4
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 496.62
Inhibitorer IWP 4
For Research Use Only